ContactUsLinkComponent
Dispensing closures for bottles
  MURRP516/15
 :  MURRAY S
Dispensing closures for bottles
  MURRP516/15
 :  MURRAY S
  • Gänga:
    22 mm R6
  • Färg:
    Vit
  • Beskrivning:
    with flip-up spout, LDPE, aperture 2 mm
  • Förp.:
    100
  • För flaskor:
    60/125/175 and 250 ml