Orders LinkContactUsLinkComponent
method 1633 heromain page.jpg
EPA-metod 1633 för vattenhaltiga prover samt prover av fasta ämnen, fasta biologiska ämnen och vävnader med LC-MS/MS
Bestämning av vald PFAS i vattenhaltiga prover samt prover av fasta ämnen, fasta biologiska ämnen och vävnader med LC-MS/MS.
EPA Method 1633 | Avantor
Produkter
2stproductsamplepreparation.jpg
PFAS-vänliga flaskor
Speciella flaskor av polypropylen rekommenderas när polära föreningar/polära analyter analyseras och verifieras/inspekteras dimensionellt genom automatiserade optiska enheter och mätare för att säkerställa att viktiga dimensioner och toleranser uppfylls.
1stproductsamplepreparation.jpg
SPE för PFAS-analys
Specialfas för SPE-analys. För berikning av PFAS från vatten, textilier och sediment (kontaminerad jord). Polymerisk kombinationsfas med svag anjonbytare för mycket porösa, sfäriska partiklar.