Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
0,00 kr
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Sweden
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Dichte-Aräometer, 0,850-1,000:0,005g/cm , 180mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibriert, mit DKD-Schein (DAkkS) mit 3 Prüfpunkten 1 * 1 items
Catalog # AMARH801282/DKD3
Leverantör:
Amarell
New Product
Expand image
Dichte-Aräometer, 0,850-1,000:0,005g/cm , 180mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibriert, mit DKD-Schein (DAkkS) mit 3 Prüfpunkten 1 * 1 items
Catalog # AMARH801282/DKD3
Leverantör:
Amarell
New Product