Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwä nde: Reverso + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA646I00015B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwä nde: Reverso + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA646I00015B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product