Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 2C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard Fro ntscheibe und Seitenwände: Reverso + rechte Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA646B03015A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 2C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard Fro ntscheibe und Seitenwände: Reverso + rechte Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA646B03015A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product