Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 2C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard Fro ntscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversor 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA646B03012C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 2C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard Fro ntscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversor 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA646B03012C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product