Durchmesser 457mm, lichte Höhe 340mm, zur Aufnahme von Plattengestellen, Anschluß an Hebevorrichtung möglich, keine Anschlußmöglichkeit für Gummiventile, einschließlich O-Ring. Äußere Abmessungen: Ø457mm x 380mm hoch. 1 * 1 ST
Catalog # CHRS121511
Supplier: CHRIST MARTIN
New Product