Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
POREN, 1,2 µm - Referenzmaterial für Kapillarflussporometrie - Track-Edged-Membranen mit durchgehenden Poren mit einem Durchmesser von durchschnittlich 1,2 µm 1 * 20 ST
Catalog # PAAR193454
Supplier:  Anton Paar
POREN, 1,2 µm - Referenzmaterial für Kapillarflussporometrie - Track-Edged-Membranen mit durchgehenden Poren mit einem Durchmesser von durchschnittlich 1,2 µm 1 * 20 ST
Catalog # PAAR193454
Supplier:  Anton Paar