Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate ≥98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:5108-96-3
:
Formel:C₅H₁₂N₂S₂
MDL-nummer:MFCD00012720
:146.3 · 18.0 g/mol
Smält Pt:150…155 °C
EINECS:225-834-4
:GHS07
Förvaringstemperatur:Ambient