3,5-Xylenol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:108-68-9
:
Formel:C₈H₁₀O
MDL-nummer:MFCD00002307
:122.17 g/mol
Merck Index:14,10082
Kokande Pt:95°C
Smält Pt:61…64 °C
Densitet:0,968 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:203-606-5
FN:2261
ADR:6.1,II
:GHS05
:GHS06
Specifikationstestresultat
- Appearance:White to Light yellow to Light orange powder to crystal
- Purity (GC):min. 98.0 %
- Melting point:61.0 to 66.0 deg-C