

2,4-Dimethyl-3-pentanone ≥98.0% (by GC)
Leverantör: TCI
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:565-80-0
:
Formel:C₇H₁₄O
MDL-nummer:MFCD00008918
:114.19 g/mol
Kokande Pt:125°C
Smält Pt:–69 °C
Densitet:0,806 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:18°C
Förvaringstemperatur:Ambient
EINECS:209-294-7
FN:1224
ADR:3,II
:GHS02
:GHS07
Specifikationstestresultat
- Appearance:Colorless to Almost colorless clear liquid
- Purity (GC):min. 98.0 %