Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
Cut resistant gloves, ActivArmr® 28-329 / 28-359
Cut resistant gloves, ActivArmr® 28-329 / 28-359
Leverantör:  Ansell
Certifikat
undefined
Cut resistant gloves, ActivArmr® 28-329 / 28-359
Leverantör:  Ansell
Specifikationer
  • Catalog No:
  • ANSE28-359/9
  • ANSE28-359/8
  • ANSE28-329/10
  • ANSE28-329/8
  • ANSE28-329/9
  • ANSE28-359/10
  • Model:
  • 28-359
  • 28-359
  • 28-329
  • 28-329
  • 28-329
  • 28-359
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Liner material:
  • Kevlar®/cotton
  • Kevlar®/cotton
  • Kevlar®/cotton
  • Kevlar®/cotton
  • Kevlar®/cotton
  • Kevlar®/cotton
  • Finish:
  • Full coating (nitrile)
  • Full coating (nitrile)
  • Palm coating (nitrile)
  • Palm coating (nitrile)
  • Palm coating (nitrile)
  • Full coating (nitrile)
  • Cuff style:
  • Safety cuff
  • Safety cuff
  • Safety cuff
  • Safety cuff
  • Safety cuff
  • Safety cuff
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (4321C), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (4321C), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (4321C), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (4321C), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (4321C), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (4321C), EN 407 (X1XXXX)
  • Anti-static:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifikationer