Pluronic® F-68
Katalog # MOLE89483155-500G
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:500 g
- Seq:3645
Specifikationer
Om denna produkt
:
:8400
Förvaringstemperatur:Ambient
CAS-nummer:9003-11-6
Formel:HO(C₂H₄O)a(C₃H₆O)b(C₂H₄O)a
MDL-nummer:MFCD00082049