2,6-Diethylaniline
EHERC12605000
:
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:1 g
- Seq:3047
:
:149.24 g/mol
:243 °C (1013 hPa)
:243 °C (1013 hPa)
:3.5 °C
:0.984 g/cm³ (20 °C)
:Ambient
:209-445-7
:GHS07
:579-66-8
:C₁₀H₁₅N
:MFCD00007753