Order Entry
Sweden
Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnels with short stem
Supplier:   HIRSCHMANN
Funnels with short stem
Supplier:  HIRSCHMANN
Certificates
Funnels with short stem
Funnels with short stem
8 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Funnels, made of PP, translucent. With smooth interior surfaces.
  • Excellent chemical resistance
  • Autoclavable
  • Suitable for use with standard filter paper
Product Family Options
Produktinformation
  • Stem length
    Stem O-Ø
    Funnel O-Ø
    Availability
    Price
  • 47 mm
    2 mm
    30 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 24 Items
    1 * 24 Items - 445,00 kr
    445,00 kr
    1 * 24 Items
       445,00 kr
  • 47 mm
    5 mm
    30 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 24 Items
    1 * 24 Items - 445,00 kr
    445,00 kr
    1 * 24 Items
       445,00 kr
  • 65 mm
    5 mm
    40 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 24 Items
    1 * 24 Items - 490,00 kr
    490,00 kr
    1 * 24 Items
       490,00 kr
  • 85 mm
    9 mm
    50 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 24 Items
    1 * 24 Items - 520,00 kr
    520,00 kr
    1 * 24 Items
       520,00 kr
  • 110 mm
    10 mm
    75 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 290,00 kr
    290,00 kr
    1 * 12 Items
       290,00 kr
  • 155 mm
    13 mm
    100 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 420,00 kr
    420,00 kr
    1 * 12 Items
       420,00 kr
  • 180 mm
    14 mm
    120 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 580,00 kr
    580,00 kr
    1 * 12 Items
       580,00 kr
  • 220 mm
    17 mm
    150 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 745,00 kr
    745,00 kr
    1 * 12 Items
       745,00 kr