Sodium dodecyl sulphate (SDS)
Katalog # MOLE10325163-1KG
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:1 kg
- Seq:4024
Specifikationer
Om denna produkt
:
:288.38 g/mol
Merck Index:14,08636
Smält Pt:204…207 °C
Densitet:1.1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:>100 °C
Förvaringstemperatur:Ambient
EINECS:205-788-1
FN:1325
ADR:4.1,II
:GHS02
:GHS06
CAS-nummer:151-21-3
Formel:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MDL-nummer:MFCD00036175