Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
 
Acetonitrile
Katalog # PROOCHE141
CAS-nummer:  
undefined
Acetonitrile
Katalog # PROOCHE141
CAS-nummer:  

Specifikationer

  • Pack type:
    Glass bottle
  • Pk:
    2 mL
  • Seq:
    2145

Specifikationer

Om denna produkt

 :
 :41.05 g/mol
Merck Index:13,00071
Kokande Pt:81.6 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–45.7 °C
Densitet:0.782 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:2 °C (closed cup)
Förvaringstemperatur:Ambient
EINECS:200-835-2
FN:1648
ADR:3,II
REACH:01-2119471307-38
 :GHS02
 :GHS07
CAS-nummer:75-05-8
Formel:H₃CCN
MDL-nummer:MFCD00001878