Acetonitril
Catalog # EHERC10021000
Leverantör: EHRENSTORFER
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:5 mL
- Seq:2210
Specifikationer
Om denna produkt
:
:41.05 g/mol
Merck Index:13,00071
Kokande Pt:81,6 °C (1013 hPa)
Densitet:0,782 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:2 °C (closed cup)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-835-2
FN:1648
ADR:3,II
REACH:01-2119471307-38
:GHS02
:GHS07
CAS-nummer:75-05-8
Formel:H₃CCN
MDL-nummer:MFCD00001878