Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
(±) -1,2-propandiol
(±) -1,2-propandiol
Catalog # EHERC16405200
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
undefined
(±) -1,2-propandiol
Catalog # EHERC16405200
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  

Specifications

  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 mL
  • Seq:
    2070

Specifications

About this item

 :
 :76.1 g/mol
Merck Index:13,07947
Boiling Pt:187,6 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–59 °C
Density:1,04 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:99 °C
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:200-338-0
CAS Number:57-55-6
Formula:CH₃CH(OH)CH₂OH
MDL Number:MFCD00064272