Sodium trichloroacetate
Katalog # EHERC17684500
Leverantör: EHRENSTORFER
CAS-nummer:
Specifikationer
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:0,25 g
- Seq:3029
Specifikationer
Om denna produkt
:
:185.37 g/mol
EINECS:211-479-2
:GHS07
:GHS09
CAS-nummer:650-51-1
Formel:C₂Cl₃NaO₂
MDL-nummer:MFCD00064198