Carbol fuchsin (Ziehl-Neelsen)
Katalog # LBSE791156
Leverantör: LABSERVICE
CAS-nummer:
Specifikationer
- Pack type:Glass bottle
- Pk:1 mL
- Seq:2070
Specifikationer
Om denna produkt
:
:351.88 g/mol
Densitet:0.99 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Ambient
EINECS:211-189-6
FN:1992
ADR:3,III
:GHS02
:GHS05
:GHS08
:GHS07
CAS-nummer:4197-24-4
Formel:C₂₀H₂₀ClN₃
MDL-nummer:MFCD18071399