Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate, Supelco®
Catalog # 1.10888.0100
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Pack type:Glass bottle
- Pk:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:250 g/l (25 °C)
- Melting Point:240 - 250 °C (decomposition)
- Molar Mass:255.98 g/mol
- Bulk Density:980 kg/m3
- pH:6.7 (10 g/l, H2O, 20 °C)
- Hazard Class:9
- Hazard Class Description:Miscellaneous hazardous material
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:255.98 g/mol
ADR:9,
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:220-767-7
FN:3077
:GHS07
:GHS09
Förvaringstemperatur:Ambient
CAS-nummer:51580-86-0
Formel:C₃Cl₂N₃NaO₃·2H₂O
MDL-nummer:MFCD00149404