Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
Hydrochloric acid 0.1 mol/l (0.1 N)
Hydrochloric acid 0.1 mol/l (0.1 N)
Catalog # FFCHFF5739010
Leverantör:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  
Hydrochloric acid 0.1 mol/l (0.1 N)
Catalog # FFCHFF5739010
Leverantör:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  

Specifikationer

  • Pk:
    10 L
  • Seq:
    5214

Specifikationer

Om denna produkt

 :
Densitet:1.004 g/cm³ (25 °C)
Förvaringstemperatur:Ambient
EINECS:231-595-7
ADR:8,III
 :36.46 g/mol
FN:1789
CAS-nummer:7647-01-0
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324