Acetic acid 25%
Catalog # FFCHFF60561000
Leverantör: FF CHEMICALS
CAS-nummer:
Specifikationer
- Pack type:Glass bottle
- Pk:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Om denna produkt
:
:60.05 g/mol
Förvaringstemperatur:Ambient
EINECS:200-580-7
FN:2790
ADR:8,III
:GHS05
CAS-nummer:64-19-7
Formel:H₃CCOOH
MDL-nummer:MFCD00036152