Kaliumjodid 200 g/l i vattenlösning
Catalog # FFCHFF7091000
Supplier: FF CHEMICALS
CAS Number:
Specifications
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:166 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-659-4
CAS Number:7681-11-0
Formula:Kl
MDL Number:MFCD00011405