trans-Cinnamaldehyde ≥98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:14371-10-9
:
Formel:C₉H₈O
MDL-nummer:MFCD00007000
:132.16 g/mol
Merck Index:14,2297
Kokande Pt:250…252 °C
Smält Pt:–8 °C
Densitet:1,050
Flash Pt:131 °C (268 °F)
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande