Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
Bis(2-ethylhexyl)adipate
Bis(2-ethylhexyl)adipate
Catalog # SPCMD1246-200LTBL
Leverantör:  Spectrum Chemical
CAS-nummer:  
Bis(2-ethylhexyl)adipate
Catalog # SPCMD1246-200LTBL
Leverantör:  Spectrum Chemical
CAS-nummer:  

Specifikationer

  • Pk:
    200 L
  • Seq:
    5549

Specifikationer

Om denna produkt

 :
 :370.57 g/mol
Densitet:0,927
EINECS:203-090-1
 :GHS07
Förvaringstemperatur:Refrigerator
CAS-nummer:103-23-1
Formel:C₂₂H₄₂O₄
MDL-nummer:MFCD00009496