Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
Dimethyl glutarate ≥98%
Dimethyl glutarate ≥98%
Catalog # SPCMD2948-200LTBL
Leverantör:  Spectrum Chemical
CAS-nummer:  
Dimethyl glutarate ≥98%
Catalog # SPCMD2948-200LTBL
Leverantör:  Spectrum Chemical
CAS-nummer:  

Specifikationer

  • Pk:
    200 L
  • Seq:
    5549

Specifikationer

Specifikationstestresultat

  • Assay:
    98% Min.

Specifikationstestresultat

Om denna produkt

 :
 :160.17 g/mol
Merck Index:13,04486
Kokande Pt:211 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–37 °C
Densitet:1,087
Förvaringstemperatur:Ambient
EINECS:214-277-2
CAS-nummer:1119-40-0
Formel:C₇H₁₂O₄
MDL-nummer:MFCD00008468