Hylsa för kulslipningar, BOLA
Supplier: Bohlender
Certificates
About this item
Sfäriska slipade skarvhylsor, gjorda av PTFE, med gripringar och tätningsringar på utsidan; tätning lämplig för höga vakuum. Robust design för regelbunden användning.
- Mycket god kemikalieresistens
- Tål temperaturer från –200 till +250 °C
- Tål vakuum, återanvändbart