Benzyltriethylammonium chloride 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:56-37-1
:
Formel:C₁₃H₂₂ClN
MDL-nummer:MFCD00011824
:227.78 g/mol
Kokande Pt:444.8 °C
Smält Pt:185…192 °C (dec.)
Flash Pt:>275 °C
Förvaringstemperatur:Ambient
EINECS:200-270-1
:GHS07