1-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane oxalate
Catalog # APOSOR317043-1G
Leverantör: Apollo Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Pack type:Bottle
- Pk:1 g
- Seq:3047
Specifikationer
Om denna produkt
:
:344.41 g/mol
Förvaringstemperatur:Ambient
CAS-nummer:1523606-44-1
:MFCD27995588
Formel:C₁₆H₂₈N₂O₆
MDL-nummer:MFCD27923648