Maleic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:110-16-7
:
Formel:C₄H₄O₄
MDL-nummer:MFCD00063177
:116.07 g/mol
Kokande Pt:160 °C
Smält Pt:132…140 °C
Densitet:1.59 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt:127 °C
EINECS:203-742-5
:GHS07
Förvaringstemperatur:Ambient