Gå till Rubrik
Gå till Huvudinnehåll
Gå till Sidfot
Avancerad
Avancerad
SDS
Certifikat
Tillverkardata
0
0,00 kr
Order Entry
Inloggning
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
N-Acetylglycine (Ac-Gly-OH)
N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH)
N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH)
Irriterande
N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH)
Leverantör:
Apollo Scientific
Certifikat
Expandera bilden
Irriterande
N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH)
Leverantör:
Apollo Scientific
Om denna produkt
CAS-nummer:
543-24-8
:
Formel:
C₄H₇NO₃
MDL-nummer:
MFCD00004275
:
117.1 g/mol
Smält Pt:
207…209 °C
EINECS:
208-839-6
:
GHS07
Förvaringstemperatur:
Refrigerator