3-Bromoquinoline-6-carboxylic acid 95+%
Catalog # APOSOR959655-250MG
Leverantör: Apollo Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Pack type:Bottle
- Pk:250 mg
- Seq:2590
Specifikationer
Om denna produkt
:
:252.064 g/mol
:GHS07
Förvaringstemperatur:Ambient
CAS-nummer:205114-14-3
Formel:C₁₀H₆BrNO₂
MDL-nummer:MFCD18086942