Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
Tetrapropylammonium iodide
Tetrapropylammonium iodide
Katalog # MOLE65234485-100G
Leverantör:  Molekula
CAS-nummer:  
Tetrapropylammonium iodide
Katalog # MOLE65234485-100G
Leverantör:  Molekula
CAS-nummer:  

Specifikationer

  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    100 g
  • Seq:
    3401

Specifikationer

Om denna produkt

 :
 :313.27 g/mol
Smält Pt:283 °C
Densitet:1.317 g/cm³ (20 °C)
EINECS:211-157-1
CAS-nummer:631-40-3
Formel:C₁₂H₂₈IN
MDL-nummer:MFCD00011842