
Tri-o-tolyl phosphite ≥97.0% (by GC)
Leverantör: TCI
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:2622-08-4
:
Formel:C₂₁H₂₁O₃P
MDL-nummer:MFCD00014911
:352.37 g/mol
Kokande Pt:238°C
EINECS:220-068-7
:GHS07
Förvaringstemperatur:Refrigerator
Specifikationstestresultat
- Purity (GC):min. 97.0 %