2-Azidoethyl-β-D-glucopyranoside ≥98.0%
Catalog # TCIAA2267-1G
Leverantör: TCI
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:1 g
- Seq:3047
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Colorless to Almost colorless clear liquid
- Purity (HPLC) (CAD):min. 98.0 area%
- Specific rotation [a]20/D:-18.0 to -22.0 deg (C=0.9, MeOH)
- Elemental analysis (Nitrogen):15.70 to 17.10 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:249.22 g/mol
Förvaringstemperatur:Frys
CAS-nummer:165331-08-8
Formel:C₈H₁₅N₃O₆