Sodium hypochlorite solution, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Catalog # 7668.1000
Leverantör: Avantor
CAS-nummer:
Specifikationer
- Pack type:Plastic bottle
- Pk:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Active Chlorine:0.055 - 0.075%
- pH at 25 °C:min. 11.5
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:74.44 g/mol
Kokande Pt:111 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–30…–20 °C
Densitet:1.22…1.25 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Refrigerator
EINECS:231-668-3
FN:1791
ADR:8,II
:GHS05
:GHS09
CAS-nummer:7681-52-9
Formel:ClNaO
MDL-nummer:MFCD00011120