Saponin
Leverantör: VWR Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:8047-15-2
:
MDL-nummer:MFCD00081981
Densitet:1.015…1.02 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Ambient
EINECS:232-462-6
Specifikationstestresultat
- Identification:Passes test
- pH (5 %):4 - 7
- Surface tension (20°C; 0,1%; water):30 - 60 mN/m
Specifikationstestresultat
Relaterad information
Certifikat
Sök efter LOT-nummer1L Plastic bottle for solids DIN 60 UN (ZPACK13251000) 20 L Plastic bucket for solids UN Z (ZPACK13247020)
Förpackningsinformation
440914Y_SAPONIN BIOCHEMICAL_BSE_REV0.pdf
BSE/TSE-certifikat
SDS_EN_CH_VWRC44091.pdf SDS_EN_DE_VWRC44091.pdf SDS_EN_NL_VWRC44091.pdf SDS_EN_UK_VWRC44091.pdf sds_VWRC44091
SDS
spec_VWRC440914Y spec_VWRC440914Y spec_VWRC44091NE spec_VWRC44091NE