Tin(II) chloride dihydrate 98% ACS, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:10025-69-1
:
Formel:SnCl₂·2H₂O
MDL-nummer:MFCD00149863
:225.65 g/mol
Merck Index:13,08861
Kokande Pt: Dec. (on heating)
Smält Pt:37…38 °C
Densitet:2.71 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Ambient
EINECS:231-868-0
FN:3260
ADR:8,III
:GHS08
:GHS05
:GHS07
Specifikationstestresultat
- Assay:98.0 - 103.0 %
- Solubility in HCl:complying
- Calcium (Ca):Max. 0.005 %
- Iron (Fe):Max. 0.003 %
- Potassium (K):Max. 0.005 %
- Sodium (Na):Max. 0.01 %
- Lead (Pb):Max. 0.01 %
- Sulfate (SO₄):Max. 0.003 %