Benzyltriethylammonium chloride
Catalog # MOLEM47480297
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Om denna produkt
:
:227.78 g/mol
Smält Pt:190…192 °C
Flash Pt:>100 °C
EINECS:200-270-1
:GHS07
Förvaringstemperatur:Ambient
CAS-nummer:56-37-1
Formel:C₁₃H₂₂ClN
MDL-nummer:MFCD00011824