Magnesium hydroxide carbonate light Ph. Eur., BP, extra pure, SAFC®
Leverantör: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:12125-28-9
:MFCD00149783
Formel:MgCO₃ (linear)
:84.31 g/mol
Densitet:2.16 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Ambient
EINECS:235-192-7