2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 118)
Catalog # PROOCIL-PCB-118-C
Leverantör: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-nummer:
Specifikationer
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:5 mg
- Seq:2210
Specifikationer
Om denna produkt
:
:326.44 g/mol
FN:2315
ADR:9,II
CAS-nummer:31508-00-6
Formel:C₁₂H₅Cl₅