Thymol 99.01-101.0% BP, NF, Analytical reagent (AR), Sigma-Aldrich®
Leverantör: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:89-83-8
:
Formel:2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
MDL-nummer:MFCD00002309
:150.22 g/mol
Merck Index:13,09476
Kokande Pt:233 °C (1013 hPa)
Smält Pt:49…51 °C
Densitet:0.965 g/cm³ (25 °C)
EINECS:201-944-8
FN:2430
ADR:8,III
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Flash Pt:104 °C
:GHS05
:GHS07
:GHS09
Förvaringstemperatur:Ambient
Specifikationstestresultat
- Assay:99 - 101%
- Residue after evaporation:≤0.05%