
4-Ethylbenzoyl chloride 97%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:16331-45-6
:
Formel:C₉H₉ClO
MDL-nummer:MFCD00000697
Kokande Pt:235…236 °C (760 mmHg)
Smält Pt:42…43 °C
Densitet:1,14 g/cm³
Flash Pt:>110 °C
EINECS:240-404-6
ADR:8,II
:168.62 g/mol
FN:3265
:GHS05
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Appearance:Clear colorless to yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.5465 to 1.5485 (20°C, 589 nm)
- GC:≥96.0 %