Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
2,3,4,5-Tetrachlorophenol analytical standard, Supelco®
2,3,4,5-Tetrachlorophenol analytical standard, Supelco®
Catalog # 442281.
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
undefined
2,3,4,5-Tetrachlorophenol analytical standard, Supelco®
Catalog # 442281.
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  

Specifikationer

  • Pk:
    100 mg
  • Seq:
    2440
  • Pk Info:
    100 mg

Specifikationer

Om denna produkt

 :
 :231.89 g/mol
Kokande Pt:289 °C (1013 hPa)
Smält Pt:116 °C
Densitet:1.6 g/cm³ (20 °C)
EINECS:225-531-7
FN:2020
ADR:6.1,III
CAS-nummer:4901-51-3
Formel:C₆H₂Cl₄O