Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (DyLight® 650)
Katalog # IMMRIR2951
Leverantör: ImmunoReagents
Specifikationer
- Antikroppstyp:Sekundär
- Antigensymbol:IgG
- Klonalitet:Polyclonal
- Konjugation:DyLight® 650
- Värd:Donkey
- Isotyp:IgG
- Reaktivitet:Sheep
- Förp.:1 mg
Specifikationer
Om denna produkt
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 650
Epitope:
Host: Donkey
Isotype: IgG
Reactivity: Sheep