2-[4 (2-Hydroxietyl)-1-piperazinyl]-ethan sulfonsyra free acid, ULTROL®, Millipore®
Leverantör: Merck Millipore (Calbiochem)
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7365-45-9
:
Formel:C₈H₁₈N₂O₄S
MDL-nummer:MFCD00006158
Merck Index:13,04672
Smält Pt:210…215 °C
Densitet:1,448 g/cm³ (20 °C)
:238.31 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:230-907-9