


Acetaldehyde analytical standard, Supelco®
Catalog # 506788.
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Pk:1.000 mg
- Seq:2865
Specifikationer
Om denna produkt
:
:44.05 g/mol
Merck Index:12,00037
Kokande Pt:20.1 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–123 °C
Densitet:0.78 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:–27 °C
EINECS:200-836-8
FN:1089
ADR:3,I
:GHS02
:GHS08
:GHS07
Förvaringstemperatur:Refrigerator
CAS-nummer:75-07-0
Formel:CH₃CHO
MDL-nummer:MFCD00006991