Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
Magnesium sulphate heptahydrate, Supelco®
Magnesium sulphate heptahydrate, Supelco®
Katalog # 1.11047.9011
CAS-nummer:  
Magnesium sulphate heptahydrate, Supelco®
Katalog # 1.11047.9011
CAS-nummer:  

Specifikationer

  • Pk:
    10 kg
  • Seq:
    4158

Specifikationer

Om denna produkt

 :
 :246.48 g/mol
Merck Index:13,05715
Smält Pt:1124 °C
Densitet:2.66 g/cm³ (20 °C)
CAS-nummer:10034-99-8
Formel:MgSO₄·7H₂O
MDL-nummer:MFCD00149785